2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932160-1G OR932160-250MG
APOSOR932160-1GEA 712 EUR
APOSOR932160-1G APOSOR932160-250MG
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molecular Weight: 173,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059725
CAS-Nummer: 103987-28-6