3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932171-1G OR932171-250MG
APOSOR932171-1GEA 451 EUR
APOSOR932171-1G APOSOR932171-250MG
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂O·ClH
Molecular Weight: 174,628 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23703574
CAS-Nummer: 1588441-13-7