3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932210-1G OR932210-250MG
APOSOR932210-1GEA 647 EUR
APOSOR932210-1G APOSOR932210-250MG
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole 95%
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08446386
CAS-Nummer: 61428-20-4