1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932219-1G OR932219-250MG
APOSOR932219-1GEA 632 EUR
APOSOR932219-1G APOSOR932219-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Molecular Weight: 181,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037894
CAS-Nummer: 124499-37-2