4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (5-oxopyrrolidin-3-yl)carbamate
OR932307-1G OR932307-5G
APOSOR932307-1GEA 52.2 EUR
APOSOR932307-1G APOSOR932307-5G
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17677321
CAS-Nummer: 1245648-84-3