(5-Methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Hydroxymethyl-5-methylpyridine
OR932347-5G
APOSOR932347-5GEA 72.5 EUR
APOSOR932347-5G
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236816
CAS-Nummer: 102074-19-1