4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
OR932355-100G
OR932355-25G
APOSOR932355-100GEA
243
EUR
APOSOR932355-100G
APOSOR932355-25G
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Molecular Weight: 182.216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001582 CAS-Nummer: 487-51-4 |