Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932394-1G OR932394-5G
APOSOR932394-1GEA 166 EUR
APOSOR932394-1G APOSOR932394-5G
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 154.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11112107
CAS-Nummer: 6076-12-6