4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR932404-1G OR932404-250MG
APOSOR932404-1GEA 132 EUR
APOSOR932404-1G APOSOR932404-250MG
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Formel: C₇H₁₁NO
Molecular Weight: 125,168 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13180512
CAS-Nummer: 856255-87-3