Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932479-1G
OR932479-250MG
APOSOR932479-1GEA
213
EUR
APOSOR932479-1G
APOSOR932479-250MG
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Formel:
C₉H₉N₃O₂ Molecular Weight: 191.187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17016047 CAS-Nummer: 123531-27-1 |