(R)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932545-1G
OR932545-5G
APOSOR932545-1GEA
0
EUR
APOSOR932545-1G
APOSOR932545-5G
(R)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate 95%
(R)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06762071 CAS-Nummer: 912342-10-0 |