2-Phenylisoindolin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR932601-1G OR932601-250MG
APOSOR932601-1GEA 302 EUR
APOSOR932601-1G APOSOR932601-250MG
2-Phenylisoindolin-1-one 95%
2-Phenylisoindolin-1-one
Formel: C₁₄H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023020
CAS-Nummer: 5388-42-1