4-Methyloxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR932677-5G
APOSOR932677-5GEA 56.7 EUR
APOSOR932677-5G
4-Methyloxazole
4-Methyloxazole
Formel: C₄H₅NO
Molecular Weight: 83,089 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11110237
CAS-Nummer: 693-93-6
UN: 1993
ADR: 3,III