1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932686-1G OR932686-250MG
APOSOR932686-1GEA 435 EUR
APOSOR932686-1G APOSOR932686-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Molecular Weight: 189,171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12192642
CAS-Nummer: 25688-18-0