5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
OR932692-1G OR932692-250MG OR932692-5G
APOSOR932692-1GEA 250 EUR
APOSOR932692-1G APOSOR932692-250MG APOSOR932692-5G
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₂H₄N₄O
Molecular Weight: 100,079 g/mol
Schmelzpunkt: 286…290 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23140949
CAS-Nummer: 1003-35-6