6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR932774-1G
OR932774-250MG
OR932774-5G
APOSOR932774-1GEA
115
EUR
APOSOR932774-1G
APOSOR932774-250MG
APOSOR932774-5G
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₉ClN₂ Molecular Weight: 180,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18800923 CAS-Nummer: 34569-15-8 |