1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine
OR932797-1G
OR932797-5G
APOSOR932797-1GEA
26.1
EUR
APOSOR932797-1G
APOSOR932797-5G
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₅H₄N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02670924 CAS-Nummer: 273-05-2 |