3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932957-1G OR932957-250MG
APOSOR932957-1GEA 806 EUR
APOSOR932957-1G APOSOR932957-250MG
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Formel: C₅H₃BrN₄
Molecular Weight: 199,008 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834831
CAS-Nummer: 81411-68-9