7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933042-1G OR933042-5G
APOSOR933042-1GEA 75.4 EUR
APOSOR933042-1G APOSOR933042-5G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₀ClN
Molecular Weight: 167,635 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08544268
CAS-Nummer: 90562-35-9