Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933089-1G OR933089-250MG
APOSOR933089-1GEA 88.6 EUR
APOSOR933089-1G APOSOR933089-250MG
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318533
CAS-Nummer: 78647-31-1