4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-2-methylquinolin-4-amine
OR933094-1G
APOSOR933094-1GEA 88.6 EUR
APOSOR933094-1G
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline 95%
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂
Molecular Weight: 192,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787712
CAS-Nummer: 66735-24-8