2-Chloro-3-methylphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933107-1G OR933107-5G
APOSOR933107-1GEA 132 EUR
APOSOR933107-1G APOSOR933107-5G
2-Chloro-3-methylphenol 96%
2-Chloro-3-methylphenol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036178
CAS-Nummer: 608-26-4