5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933142-1G OR933142-250MG
APOSOR933142-1GEA 95.7 EUR
APOSOR933142-1G APOSOR933142-250MG
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15526714
CAS-Nummer: 1227628-78-5