3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Chroman-3-amine hydrochloride
OR933153-1G OR933153-250MG
APOSOR933153-1GEA 346 EUR
APOSOR933153-1G APOSOR933153-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
Molecular Weight: 185.651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01736331
CAS-Nummer: 18518-71-3