2-Ethyl-5-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933251-1G OR933251-250MG
APOSOR933251-1GEA 229 EUR
APOSOR933251-1G APOSOR933251-250MG
2-Ethyl-5-nitropyridine 95%
2-Ethyl-5-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03617763
CAS-Nummer: 31557-73-0