2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR933592-250MG OR933592-100MG
APOSOR933592-250MGEA 190 EUR
APOSOR933592-250MG APOSOR933592-100MG
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Molecular Weight: 158.586 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28385449
CAS-Nummer: 1416366-34-1