(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR934134-1G OR934134-5G
APOSOR934134-1GEA 213 EUR
APOSOR934134-1G APOSOR934134-5G
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Molecular Weight: 137.608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28119098
CAS-Nummer: 1458653-12-7