6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR935289-250MG
APOSOR935289-250MGEA 488 EUR
APOSOR935289-250MG
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 163,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28501954
CAS-Nummer: 1638765-02-2