trans-4-Methoxy-β-nitrostyrol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-nitroethene
OR936372-25G
APOSOR936372-25GEA 151 EUR
APOSOR936372-25G
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrol 96%
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrol
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179,173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024826
CAS-Nummer: 5576-97-6