Ethyl-3-aminocrotonat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-aminobut-2-enoate
OR936394-500G
APOSOR936394-500GEA 68.3 EUR
APOSOR936394-500G
Ethyl-3-aminocrotonat 95%
Ethyl-3-aminocrotonat
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008073
CAS-Nummer: 626-34-6