Phenylglyoxal monohydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
OR936846-25G OR936846-5G
APOSOR936846-25GEA 224 EUR
APOSOR936846-25G APOSOR936846-5G
Phenylglyoxal monohydrate 95%
Phenylglyoxal monohydrate
Formel: C₈H₆O₂·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149499
CAS-Nummer: 78146-52-8