Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate
OR936947-5G
APOSOR936947-5GEA 144 EUR
APOSOR936947-5G
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate 95%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183,204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01743485
CAS-Nummer: 35260-93-6