1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937255-1G OR937255-5G
APOSOR937255-1GEA 226 EUR
APOSOR937255-1G APOSOR937255-5G
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177.157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01142872
CAS-Nummer: 17061-85-7