2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9377-1G OR9377-5G
APOSOR9377-1GEA 0 EUR
APOSOR9377-1G APOSOR9377-5G
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08543437
CAS-Nummer: 203314-48-1
UN: 3265
ADR: 8,III