6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938328-1G
OR938328-250MG
APOSOR938328-1GEA
163
EUR
APOSOR938328-1G
APOSOR938328-250MG
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₈ClN Molecular Weight: 141,598 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505294 CAS-Nummer: 72093-13-1 |