3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Cyclopropylbenzoic acid
OR938340-1G
OR938340-250MG
OR938340-5G
APOSOR938340-1GEA
111
EUR
APOSOR938340-1G
APOSOR938340-250MG
APOSOR938340-5G
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162.185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00626842 CAS-Nummer: 1129-06-2 |