1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938375-1G OR938375-250MG
APOSOR938375-1GEA 638 EUR
APOSOR938375-1G APOSOR938375-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11506139
CAS-Nummer: 32999-37-4