(R)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938550-1G OR938550-250MG
APOSOR938550-1GEA 48 EUR
APOSOR938550-1G APOSOR938550-250MG
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101.104 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656588
CAS-Nummer: 4042-43-7