3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938611-1G OR938611-250MG
APOSOR938611-1GEA 122 EUR
APOSOR938611-1G APOSOR938611-250MG
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 182,564 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02317167
CAS-Nummer: 34662-29-8