1-(Aminomethyl)-cycloheptanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938662-1G OR938662-250MG
APOSOR938662-1GEA 0 EUR
APOSOR938662-1G APOSOR938662-250MG
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol 97%
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol
Formel: C₈H₁₇NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835359
CAS-Nummer: 45732-95-4