5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938673-100MG OR938673-1G OR938673-250MG
APOSOR938673-100MGEA 145 EUR
APOSOR938673-100MG APOSOR938673-1G APOSOR938673-250MG
5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde 95%
5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189.211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265112
CAS-Nummer: 932710-64-0