1,3-Bis(2-chloroethyl)urea 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938715-1G
APOSOR938715-1GEA 66.7 EUR
APOSOR938715-1G
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea 95%
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea
Formel: C₅H₁₀Cl₂N₂O
Molecular Weight: 185,052 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068573
CAS-Nummer: 2214-72-4