4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938736-5G
APOSOR938736-5GEA 149 EUR
APOSOR938736-5G
4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
4,6-Dimethylnicotinonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234419
CAS-Nummer: 6623-21-8