1-Iodo-2-methoxy-ethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Iodo-2-methoxyethane
OR938738-5G
APOSOR938738-5GEA 145 EUR
APOSOR938738-5G
1-Iodo-2-methoxy-ethane 97%
1-Iodo-2-methoxy-ethane
Formel: C₃H₇IO
Molecular Weight: 185,992 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07644549
CAS-Nummer: 4296-15-5