2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938765-1G OR938765-250MG
APOSOR938765-1GEA 177 EUR
APOSOR938765-1G APOSOR938765-250MG
2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Molecular Weight: 190.629 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04035567
CAS-Nummer: 22536-62-5