2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-2-phenyl-1-propanol
OR938847-1G OR938847-250MG
APOSOR938847-1GEA 72.5 EUR
APOSOR938847-1G APOSOR938847-250MG
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol 95%
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,218 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00506139
CAS-Nummer: 2173-69-5