3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938856-1G OR938856-250MG OR938856-500MG
APOSOR938856-1GEA 632 EUR
APOSOR938856-1G APOSOR938856-250MG APOSOR938856-500MG
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid
Formel: C₅H₉BrO₂
Molecular Weight: 181,028 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055490
CAS-Nummer: 2843-17-6
UN: 3261
ADR: 8,III