2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Methylsalicylaldehyde
OR938926-1G OR938926-250MG
APOSOR938926-1GEA 162 EUR
APOSOR938926-1G APOSOR938926-250MG
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16038308
CAS-Nummer: 18362-36-2