Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939045-1G
OR939045-5G
APOSOR939045-1GEA
261
EUR
APOSOR939045-1G
APOSOR939045-5G
Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Ethyl 2-bromoacrylate
Formel:
C₅H₇BrO₂ Molecular Weight: 179,012 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258596 CAS-Nummer: 5459-35-8 |