2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939089-1G
OR939089-250MG
APOSOR939089-1GEA
348
EUR
APOSOR939089-1G
APOSOR939089-250MG
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148.162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12031291 CAS-Nummer: 41292-66-4 |